Cloroformiato de butilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ester butílico del ácido clorofórmico
180170010 180170250 180171000
ACRO180170010EA 169 EUR
ACRO180170010 ACRO180170250 ACRO180171000
Cloroformiato de butilo 98%
Cloroformiato de butilo
Formula: C₅H₉ClO₂
MW: 136.58 g/mol
Pto. Ebullición: 142
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 1.06 g/cm³
Pto. de inflamación: 39 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000650
Núm. CAS: 592-34-7
EINECS: 209-750-5
UN: 2743
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA