Cloroformiato de etilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Chloroformic acid ethyl ester
181080050 181085000 181080025 181081000
ACRO181080050EA 41 EUR
ACRO181080050 ACRO181085000 ACRO181080025 ACRO181081000
Cloroformiato de etilo 97%
Cloroformiato de etilo
Formula: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Pto. Ebullición: 94 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –81 °C
Densidad: 1,135 g/cm³
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000644
Núm. CAS: 541-41-3
EINECS: 208-778-5
UN: 1182
ADR: 6.1,
Índice Merck: 12,03831
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤100 APHA