n-Butillitio 1.6 M in hexanes, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
181271000 181275000 181278000
181271000.EA 69.8 EUR
181271000. 181275000. 181278000.
n-Butillitio 1.6 M in hexanes, AcroSeal®
n-Butillitio
Formula: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,68 g/cm³
Pto. de inflamación: –18 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009414
Núm. CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.49 to 1.70 M
Free base ≤1 %