2-(4-Hidroxifenil)etanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
182500050 182500250
ACRO182500050EA 78.2 EUR
ACRO182500050 ACRO182500250
2-(4-Hidroxifenil)etanol 98%
2-(4-Hidroxifenil)etanol
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 310 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 89…92 °C
Número MDL: MFCD00002902
Núm. CAS: 501-94-0
EINECS: 207-930-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥90 %
Identification Chlorides: passes test
UV Lambda max 525 nm
Absorbance scale 0.31 to 0.35 (A525/A351)