2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, 4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole
184060250 184061000
ACRO184060250EA 30.9 EUR
ACRO184060250 ACRO184061000
2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol 98%
2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol
Formula: C₆H₉NOS
Pto. Ebullición: 135 °C (7 mmHg)
Densidad: 1,19 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Número MDL: MFCD00005339
Núm. CAS: 137-00-8
EINECS: 205-272-6
Índice Merck: 12,06208
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
GC ≥97.5 %