Tricloroacetato de sodio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
184151000 184155000 184150025
ACRO184151000EA 30.1 EUR
ACRO184151000 ACRO184155000 ACRO184150025
Tricloroacetato de sodio 97%
Tricloroacetato de sodio
Formula: C₂Cl₃NaO₂
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064198
Núm. CAS: 650-51-1
EINECS: 211-479-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
Loss on drying ≤1 %
Solubility (1 % in methanol) Clear colorless to yellow solution
HPLC ≥97.5 %