1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
185930010
185931000
ACRO185930010EA
455
EUR
ACRO185930010
ACRO185931000
1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona 98%
1,3-Dimetilimidazolidin-2-ona
Formula:
C₅H₁₀N₂O MW: 114.15 g/mol Pto. Ebullición: 225.5 Pto. de fusión: 8.2 °C Densidad: 1.05 g/cm³ Pto. de inflamación: 93 |
Número MDL:
MFCD00003188 Núm. CAS: 80-73-9 EINECS: 201-304-8 Índice Merck: 13,03275 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤50 APHA |