1-Cloro-2,5-dioxahexano 94%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Chloromethoxy-2-methoxyethane, 1-Chloro-2,5-dioxahexane, MEM chloride
185980100 185980250 185981000
ACRO185980100EA 90.9 EUR
ACRO185980100 ACRO185980250 ACRO185981000
1-Cloro-2,5-dioxahexano 94%
1-Cloro-2,5-dioxahexano
Formula: ClCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 124,57 g/mol
Pto. Ebullición: 50…52 °C (13 mmHg)
Densidad: 1,09 g/cm³
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000888
Núm. CAS: 3970-21-6
EINECS: 223-589-8
UN: 1992
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
HPLC ≥97.5 %