2-(2-Clorofenil)etanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
186190050 186190250 186190010
ACRO186190050EA 38 EUR
ACRO186190050 ACRO186190250 ACRO186190010
2-(2-Clorofenil)etanol 98%
2-(2-Clorofenil)etanol
Formula: C₈H₉ClO
Pto. Ebullición: 84…85 °C (3 mmHg)
Densidad: 1,19 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002888
Núm. CAS: 19819-95-5
EINECS: 243-348-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5495 to 1.5515 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.1 %