Cloruro de tris(trifenilfosfina)rodio (I) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Wilkinson's catalyst, Chlorotris(triphenylphosphine)rhodium(I), Tris(triphenylphosphine)chlororhodium
190420010 190420050
ACRO190420010EA 350 EUR
ACRO190420010 ACRO190420050
Cloruro de tris(trifenilfosfina)rodio (I) 98%
Cloruro de tris(trifenilfosfina)rodio (I)
Formula: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
MW: 925.23 g/mol
Pto. de fusión: 245…250 °C
Número MDL: MFCD00010016
Núm. CAS: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Índice Merck: 12,02226
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry 10.8 to 11.3 % (Rh)