Manganeso (II) nitrato tetrahidrato para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dinitrato de manganeso tetrahidrato
193460010
193462500
ACRO193460010EA
138
EUR
ACRO193460010
ACRO193462500
Manganeso (II) nitrato tetrahidrato para análisis
Manganeso (II) nitrato tetrahidrato
Formula:
Mn(NO₃)₂·4H₂O MW: 251.01 g/mol Pto. de fusión: 37 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00149789 Núm. CAS: 20694-39-7 EINECS: 233-828-8 UN: 2724 ADR: 5.1 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Pink Crystals |
Titration Complexometric | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.05 % |
Cadmium (Cd) | ≤0.0005 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
Copper (Cu) | ≤0.0005 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Lead (Pb) | ≤0.001 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |
Nickel (Ni) | ≤0.002 % |
Potassium (K) | ≤0.01 % |
Sodium (Na) | ≤0.05 % |
Zinc (Zn) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |