Cloruro de tris(trifenilfosfina)rodio (I) 99.99% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
194570010 194570050 194572500
ACRO194570010EA 350 EUR
ACRO194570010 ACRO194570050 ACRO194572500
Cloruro de tris(trifenilfosfina)rodio (I) 99.99% (trace metals basis)
Cloruro de tris(trifenilfosfina)rodio (I)
Formula: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
Pto. de fusión: 245…250 °C
Densidad: 1,363 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010016
Núm. CAS: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Índice Merck: 12,02226
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Total trace metal impurities ≤0.01 %