(Clorometil)trimetilsilano 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
194760250 194761000
ACRO194760250EA 72.3 EUR
ACRO194760250 ACRO194761000
(Clorometil)trimetilsilano 98+%
(Clorometil)trimetilsilano
Formula: ClH₂CSi(CH₃)₃
Pto. Ebullición: 98 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,879 g/cm³
Pto. de inflamación: –2 °C
Número MDL: MFCD00000878
Núm. CAS: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
UN: 1993
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %