Tetracloropaladato de dipotasio > 32,0% Pd
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
195120020 195120100
ACRO195120020EA 255 EUR
ACRO195120020 ACRO195120100
Tetracloropaladato de dipotasio > 32,0% Pd
Tetracloropaladato de dipotasio
Formula: Cl₄K₂Pd
Pto. de fusión: 105 °C
Densidad: 2,67 g/cm³
Número MDL: MFCD00011373
Núm. CAS: 10025-98-6
EINECS: 233-049-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green-brown to dark brown Crystalline powder or crystals
Assay ≥32.0 % (Pd)
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Gold (Au) ≤20 ppm
Iridium (Ir) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Platinum (Pt) ≤20 ppm
Rhodium (Rh) ≤20 ppm
Ruthenium (Ru) ≤20 ppm
Silicon (Si) ≤30 ppm
Silver (Ag) ≤20 ppm