Tetracloropaladato de diamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
195170020 195170100
ACRO195170020EA 294 EUR
ACRO195170020 ACRO195170100
Tetracloropaladato de diamonio 98%
Tetracloropaladato de diamonio
Formula: H₈Cl₄N₂Pd
Densidad: 2,17 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010884
Núm. CAS: 13820-40-1
EINECS: 237-498-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to red to brown Powder or crystals
Palladium (Pd) ≥36.5 %