Aliltrimetilsilano 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
196990100 196990500 196992500
ACRO196990100EA 76 EUR
ACRO196990100 ACRO196990500 ACRO196992500
Aliltrimetilsilano 99%
Aliltrimetilsilano
Formula: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
Pto. Ebullición: 85 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,719 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008635
Núm. CAS: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %