Trimetilsililcarbonitrilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
199560050 199560250 199561000 199565000
ACRO199560050EA 59.3 EUR
ACRO199560050 ACRO199560250 ACRO199561000 ACRO199565000
Trimetilsililcarbonitrilo 98%
Trimetilsililcarbonitrilo
Formula: C₄H₉NSi
Pto. Ebullición: 114 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 11 °C
Densidad: 0,744 g/cm³
Pto. de inflamación: 1 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001765
Núm. CAS: 7677-24-9
EINECS: 231-657-3
UN: 3384
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %