Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0) 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Pd(PPh3)4
202380010 202380050 202380250 202381000
202380010.EA 82.3 EUR
202380010. 202380050. 202380250. 202381000.
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0) 99%
Tetrakis(trifenilfosfina)paladio (0)
Formula: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155.58 g/mol
Pto. de fusión: 103…107 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00010012
Núm. CAS: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 73.7 to 76.0 %