5-Amino-4,6-dicloropirimidina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4,6-Dichloropyrimidin-5-ylamine
203250050 203250250
ACRO203250050EA 168 EUR
ACRO203250050 ACRO203250250
5-Amino-4,6-dicloropirimidina 97%
5-Amino-4,6-dicloropirimidina
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Pto. Ebullición: 262 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 143…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006108
Núm. CAS: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 148 °C
HPLC ≥96.0 %