1-Fenil-2-tiourea 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Feniltiourea
207250050 207250250 207251000
ACRO207250050EA 32.5 EUR
ACRO207250050 ACRO207250250 ACRO207251000
1-Fenil-2-tiourea 97%
1-Fenil-2-tiourea
Formula: C₇H₈N₂S
MW: 152.22 g/mol
Pto. Ebullición: 295…297 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004933
Núm. CAS: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 12,07468
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %