Escualeno 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,6,10,15,19,23-Hexametiltetracosa-2,6,10,14,18,22-hexaeno
207471000 207470025 207475000
ACRO207471000EA 80.3 EUR
ACRO207471000 ACRO207470025 ACRO207475000
Escualeno 99+%
Escualeno
Formula: C₃₀H₅₀
MW: 410,73 g/mol
Pto. Ebullición: 285 °C (25 mmHg)
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0,855 g/cm³
Pto. de inflamación: >112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008912
Núm. CAS: 111-02-4
EINECS: 203-826-1
Índice Merck: 13,08847
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4965 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.865 g/ml
GC ≥99.0 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Iodine value 360 to 400 g I2/100 g
Peroxide value ≤2 meq/kg
Saponification value ≤1 mg KOH/g