Ácido ursodeoxicólico 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
208590010 208590050 208590250
ACRO208590010EA 33.9 EUR
ACRO208590010 ACRO208590050 ACRO208590250
Ácido ursodeoxicólico 99%
Ácido ursodeoxicólico
Formula: C₂₄H₄₀O₄
Pto. Ebullición: 547 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 203…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003680
Núm. CAS: 128-13-2
EINECS: 204-879-3
Índice Merck: 12,10026
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 206 °C
Specific optical rotation +58° to +62° (20 °C, 589 nm) (c=2, ethanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %