Succinato de disodio, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
208741000 208745000
ACRO208741000EA 33.5 EUR
ACRO208741000 ACRO208745000
Succinato de disodio, anhidro 99%
Succinato de disodio
Formula: C₄H₄Na₂O₄
MW: 162,05 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Densidad: 1,88 g/cm³ (30 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002790
Núm. CAS: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Índice Merck: 12,08828
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 % (120°C)
Titration with HClO4 ≥98.5 %