EDTA sal dipotásica dihidrato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de dipotasio dihidrato, Ácido edético sal dipotásica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal dipotásica dihidrato
209741000
209745000
209740025
ACRO209741000EA
61.3
EUR
ACRO209741000
ACRO209745000
ACRO209740025
EDTA sal dipotásica dihidrato 99%, extra puro
EDTA sal dipotásica dihidrato
Formula:
C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O MW: 404.46 g/mol Pto. de fusión: 272 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150036 Núm. CAS: 25102-12-9 EINECS: 217-895-0 Índice Merck: 13,03546 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Solubility | (10 % in water) Clear colorless |
pH | 4 to 5 (5 % in water) |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |