N,N-Dimetil-1,1,1-trimetilsililamina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: TMSDMA, N,N-Diemtiltrimetilsililamina, Pentametilsililamina
209970100 209970500
ACRO209970100EA 54.7 EUR
ACRO209970100 ACRO209970500
N,N-Dimetil-1,1,1-trimetilsililamina 97%
N,N-Dimetil-1,1,1-trimetilsililamina
Formula: C₅H₁₅NSi
Pto. Ebullición: 84 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,732 g/cm³
Pto. de inflamación: –19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008297
Núm. CAS: 2083-91-2
EINECS: 218-222-3
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %