2-(Trimetilsilil)etanol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
210480100 210480500 210482500
ACRO210480100EA 183 EUR
ACRO210480100 ACRO210480500 ACRO210482500
2-(Trimetilsilil)etanol 99%
2-(Trimetilsilil)etanol
Formula: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Pto. Ebullición: 71…73 °C (35 mmHg)
Pto. de fusión: 0 °C
Densidad: 0,825 g/cm³
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002825
Núm. CAS: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %