Isocianato de bencilo 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
210760050 210760250
ACRO210760050EA 73 EUR
ACRO210760050 ACRO210760250
Isocianato de bencilo 99+%
Isocianato de bencilo
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. Ebullición: 101…104 °C (33 mmHg)
Densidad: 1.07 g/cm³
Pto. de inflamación: 45
Número MDL: MFCD00009701
Núm. CAS: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
UN: 3080
ADR: 6.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5241 to 1.5261 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %