Sodio nitroprusiato dihidrato 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
211640250 211641000 211645000
ACRO211640250EA 69.6 EUR
ACRO211640250 ACRO211641000 ACRO211645000
Sodio nitroprusiato dihidrato 99+%
Sodio nitroprusiato dihidrato
Formula: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
Densidad: 1,72 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149192
Núm. CAS: 13755-38-9
EINECS: 238-373-9
UN: 1588
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,08722
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to dark red-brown Powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Hexacyanoferrate III ≤0.01 %
Hexacyanoferrate II ≤0.02 %