Tiofen-3-etanol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Thiophen-3-ethanol, 2-(Thiophen-3-yl)ethanol, 2-(3-Thienyl)ethanol
211710050 211710250
ACRO211710050EA 91.8 EUR
ACRO211710050 ACRO211710250
Tiofen-3-etanol 99%
Tiofen-3-etanol
Formula: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Pto. Ebullición: 110…111 °C (14 mmHg)
Densidad: 1,14 g/cm³
Pto. de inflamación: 92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009766
Núm. CAS: 13781-67-4
EINECS: 237-434-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5550 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %