Cloruro de benciltrimetilamonio 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
211862500 211860010 211860500
ACRO211862500EA 50.9 EUR
ACRO211862500 ACRO211860010 ACRO211860500
Cloruro de benciltrimetilamonio 98+%
Cloruro de benciltrimetilamonio
Formula: C₁₀H₁₆ClN
Pto. de fusión: 239 °C (desc.)
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011782
Núm. CAS: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %