Tetrahidroborato de tetrabutilamonio 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetra-n-butylammonium borohydride, Tetrabutylammonium borohydride, Tetrabutylammonium tetrahydridoborate
212900100 212900500
ACRO212900100EA 86.8 EUR
ACRO212900100 ACRO212900500
Tetrahidroborato de tetrabutilamonio 98%
Tetrahidroborato de tetrabutilamonio
Formula: C₁₆H₄₀BN
MW: 257.31 g/mol
Pto. de fusión: 126…131 °C
Número MDL: MFCD00012035
Núm. CAS: 33725-74-5
EINECS: 251-658-2
UN: 3131
ADR: 4.3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %