n-Butillitio 2.5 M in hexanes, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
213351000 213358000 213350500
213351000.EA 76.3 EUR
213351000. 213358000. 213350500.
n-Butillitio 2.5 M in hexanes, AcroSeal®
n-Butillitio
Formula: C₄H₉Li
Pto. Ebullición: 60…80 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –95 °C
Densidad: 0,69 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009414
Núm. CAS: 109-72-8
EINECS: 203-698-7
UN: 3394
ADR: 4.2,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 2.37 to 2.59 M
Free base ≤1.2 %