Ácido (α-α-α-trifluoro-4-tolil)acetico 98%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: Ácido (4-(trifluorometil)fenil)acético

214370010 214370050
ACRO214370010EA 40.4 EUR
ACRO214370010 ACRO214370050
Ácido (α-α-α-trifluoro-4-tolil)acetico 98%
Ácido (α-α-α-trifluoro-4-tolil)acetico
Formula: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Pto. de fusión: 81…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004352
Núm. CAS: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR