Metacrilato de etilo 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid ethyl ester, Ethyl-2-methylprop-2-enoat, Ethyl-2-methylpropenoat, Ethyl 2-methylprop-2-enoate
215830010 215835000
ACRO215830010EA 89.8 EUR
ACRO215830010 ACRO215835000
Metacrilato de etilo 99% estabilizado
Metacrilato de etilo
Formula: C₆H₁₀O₂
MW: 114,14 g/mol
Pto. Ebullición: 118…119 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –75 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 15 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009161
Núm. CAS: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 10 to 120 ppm MEHQ