Octiltriclorosilano 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
216501000 216505000
ACRO216501000EA 65.3 EUR
ACRO216501000 ACRO216505000
Octiltriclorosilano 97%
Octiltriclorosilano
Formula: C₈H₁₇Cl₃Si
Pto. Ebullición: 233 °C (731 mmHg)
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000488
Núm. CAS: 5283-66-9
EINECS: 226-112-1
UN: 1801
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %