1,3-Fenilendiamonio dicloruro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
216650250 216651000
ACRO216650250EA 57.4 EUR
ACRO216650250 ACRO216651000
1,3-Fenilendiamonio dicloruro 99%
1,3-Fenilendiamonio dicloruro
Formula: C₆H₁₀Cl₂N₂
Pto. de fusión: 277…278 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012975
Núm. CAS: 541-69-5
EINECS: 208-790-0
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %