Cloroformiato de fenilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
218212500
218210010
ACRO218212500EA
106
EUR
ACRO218212500
ACRO218210010
Cloroformiato de fenilo 99%
Cloroformiato de fenilo
Formula:
C₇H₅ClO₂ MW: 156.57 g/mol Pto. Ebullición: 188…189 °C (1013mbar) Pto. de fusión: –28 °C Densidad: 1.244 g/cm³ Pto. de inflamación: 80 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000637 Núm. CAS: 1885-14-9 EINECS: 217-547-8 UN: 2746 ADR: 6.1 II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤50 APHA |