1,2-Fenilendiamonio dicloruro 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 1,2-Phenylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminobenzene dihydrochloride, 1,2-Phenylenediamine dihydrochloride
218480250 218481000
ACRO218480250EA 107 EUR
ACRO218480250 ACRO218481000
1,2-Fenilendiamonio dicloruro 99+%
1,2-Fenilendiamonio dicloruro
Formula: C₆H₁₀Cl₂N₂
MW: 181,06 g/mol
Pto. de fusión: 258 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012966
Núm. CAS: 615-28-1
EINECS: 210-418-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light pink to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %