Sodio desoxicolato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
218590250 218591000 218595000
ACRO218590250EA 56.7 EUR
ACRO218590250 ACRO218591000 ACRO218595000
Sodio desoxicolato 99%, extra puro
Sodio desoxicolato
Formula: C₂₄H₃₉NaO₄
Pto. de fusión: 357…365 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064139
Núm. CAS: 302-95-4
EINECS: 206-132-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (2 g, 105°C, 4 h)
TLC ≤2 % Sodium cholate
pH 7.5 to 10 (5 % in water)
Specific optical rotation +42° to +46° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 98.5 to 102.0 % (on dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm