N,N-Dimetiletilamina 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: DMEA
219292500 219290010
ACRO219292500EA 59.2 EUR
ACRO219292500 ACRO219290010
N,N-Dimetiletilamina 99%
N,N-Dimetiletilamina
Formula: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Pto. Ebullición: 36 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –140 °C
Densidad: 0,675 g/cm³
Pto. de inflamación: –36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009039
Núm. CAS: 598-56-1
EINECS: 209-940-8
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3715 to 1.3735 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥98.5 %