N-Fenil-p-fenilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
221000010 221001000 221002500
ACRO221000010EA 326 EUR
ACRO221000010 ACRO221001000 ACRO221002500
N-Fenil-p-fenilendiamina 98%
N-Fenil-p-fenilendiamina
Formula: C₁₂H₁₂N₂
Pto. Ebullición: 354 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 69…75 °C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C
Número MDL: MFCD00007850
Núm. CAS: 101-54-2
EINECS: 202-951-9
UN: 3077
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to brown to purple Powder or crystals or flakes or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %