Cromohexacarbonil 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexacarbonilcromo
221050100 221050500
ACRO221050100EA 163 EUR
ACRO221050100 ACRO221050500
Cromohexacarbonil 99+%
Cromohexacarbonil
Formula: C₆CrO₆
Pto. Ebullición: 220 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 150 °C
Densidad: 1,77 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010945
Núm. CAS: 13007-92-6
EINECS: 235-852-4
UN: 3466
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,02253
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥99.0 %