N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
221580050 221580250 221581000
ACRO221580050EA 136 EUR
ACRO221580050 ACRO221580250 ACRO221581000
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida 97%
N-Metil-N-(trimetilsilil)trifluoroacetamida
Formula: C₆H₁₂F₃NOSi
Pto. Ebullición: 130…132 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,07 g/cm³
Pto. de inflamación: 25 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000411
Núm. CAS: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %