Cloruro de piridinio 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Piridina HCl
222281000 222285000 222280025
ACRO222281000EA 49.3 EUR
ACRO222281000 ACRO222285000 ACRO222280025
Cloruro de piridinio 98%, puro
Cloruro de piridinio
Formula: C₅H₆ClN
Pto. Ebullición: 222,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 140…146 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012802
Núm. CAS: 628-13-7
EINECS: 211-027-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to tan Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Solubility almost colorless