Sodio perborato tetrahidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
223200250
223200010
223200050
223202500
ACRO223200250EA
26.6
EUR
ACRO223200250
ACRO223200010
ACRO223200050
ACRO223202500
Sodio perborato tetrahidrato 97%
Sodio perborato tetrahidrato
Formula:
NaH₂BO₄·4H₂O Pto. de fusión: 60 °C Densidad: 1,73 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149231 Núm. CAS: 10486-00-7 EINECS: 239-172-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
pH | 10.1 to 10.6 (1 % solution) |
Titration with KMnO4 | ≥96.0 % |