Tetrakis(trifenilfosfina)platino (0) 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
223960010 223960050
ACRO223960010EA 150 EUR
ACRO223960010 ACRO223960050
Tetrakis(trifenilfosfina)platino (0) 98%
Tetrakis(trifenilfosfina)platino (0)
Formula: C₇₂H₆₀P₄Pt
Pto. de fusión: 159…160 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010014
Núm. CAS: 14221-02-4
EINECS: 238-087-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 67.8 to 71.2 %