Tetrakis(trifenilfosfina)níquel (0) 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
223980010 223980050
223980010.EA 141 EUR
223980010. 223980050.
Tetrakis(trifenilfosfina)níquel (0) 95%
Tetrakis(trifenilfosfina)níquel (0)
Formula: C₇₂H₆₀NiP₄
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010011
Núm. CAS: 15133-82-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Rust brown to brown Powder or crystals
Elemental Analysis ≥94 %