Ioduro de (metil)trifenilfosfonio 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Methyltriphenylphosphonium iodide
224030250
224031000
ACRO224030250EA
66.2
EUR
ACRO224030250
ACRO224031000
Ioduro de (metil)trifenilfosfonio 97%
Ioduro de (metil)trifenilfosfonio
Formula:
C₁₉H₁₈IP MW: 404.23 g/mol Pto. de fusión: 185…187 °C |
Número MDL:
MFCD00066175 Núm. CAS: 2065-66-9 EINECS: 218-178-5 UN: 3464 ADR: 6.1 III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 183 to 188 °C |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |