Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona 97%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Dimetil-propilenurea, DMPU
224641000 224645000
ACRO224641000EA 70.6 EUR
ACRO224641000 ACRO224645000
Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona 97%, puro
Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona
Formula: C₆H₁₂N₂O
MW: 128.17 g/mol
Pto. Ebullición: 230
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 1.064 g/cm³
Pto. de inflamación: 121
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006550
Núm. CAS: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4875 to 1.4895 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %