5-Bromouracilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Bromouracilo
226440050 226440250
ACRO226440050EA 28.7 EUR
ACRO226440050 ACRO226440250
5-Bromouracilo 98%
5-Bromouracilo
Formula: C₄H₃BrN₂O₂
MW: 190,98 g/mol
Pto. Ebullición: 384 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 307…310 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006017
Núm. CAS: 51-20-7
EINECS: 200-084-0
Índice Merck: 13,01425
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %